Läs mer
alpha-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(4-Chlorophenyl)-2-ethyl-1,3-dioxolane-2-acetonitrile |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-2-13(16-7-8-17-13)12(9-15)10-3-5-11(14)6-4-10/h3-6,12H,2,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 251.0713 |