missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-(4-Chlorophenyl)-Alpha-propionylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-(4-Chlorophenyl)-a-propionylacetonitrile |
| CAS | 55474-40-3 |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 4-chloro-α-(1-oxopropyl)-, Valeronitrile, 2-(p-chlorophenyl)-3-oxo- (6CI,7CI), 4-Chloro-α-(1-oxopropyl)benzeneacetonitrile, (2Ξ)-2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopentanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-11(14)10(7-13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6,10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)C(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-3-oxopentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.66 |
| Formel vikt | 207.0451 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?