missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-Alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt-d5 |
| CAS | 1794789-29-9 |
| Molekylformel | C10H8D5KO6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Monopotassium Salt-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O6S.K/c1-10(12,17(13,14)15)6-7-3-4-8(11)9(5-7)16-2;/h3-5,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i1D3,6D2; |
| LEDER | [K+].[2H]C([2H])([2H])C(O)(C([2H])([2H])c1ccc([O-])c(OC)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | potassium;2-methoxy-4-(1,1,3,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-2-sulfopropyl)phenolate |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.4 |
| Formel vikt | 305.0384 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?