missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-Alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1316753-66-8 |
| Molekylformel | C10H13KO6S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α,4-Dihydroxy-3-methoxy-α-methyl-benzeneethanesulfonic Acid Monopotassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O6S.K/c1-10(12,17(13,14)15)6-7-3-4-8(11)9(5-7)16-2;/h3-5,11-12H,6H2,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| LEDER | OC1=C(OC)C=C(CC(O)(S(=O)(O[K])=O)C)C=C1 |
| IUPAC-namn | potassium 2-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propane-2-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.37 |
| Formel vikt | 300.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?