Läs mer
alfa, 4-dimetylstyren, stick. med 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 15407885
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407885 25 g 25g
15497875 5 g 5g
15417885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31739.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1195-32-0
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.21
MDL-nummer MFCD00036510
InChI-nyckel MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
LEDER CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,4-Dimethylstyrene
Namnnotering stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densitet 0.872
Kokpunkt 186°C to 189°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 1-metyl-4-(prop-l-en-2-yl)bensen
Formel vikt 132.21
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.