Läs mer
alpha-(4’-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(4'-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone |
| CAS | 15485-65-1 |
| Molekylformel | C14H12O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4,6-Trihydroxyphenyl-4'-hydroxybenzyl Ketone, 2-(p-Hydroxyphenyl)phloroacetophenone, 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O5/c15-9-3-1-8(2-4-9)5-11(17)14-12(18)6-10(16)7-13(14)19/h1-4,6-7,15-16,18-19H,5H2 |
| LEDER | Oc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.24 |
| Formel vikt | 260.0685 |