Läs mer
Alpha-(4-Isobutylphenyl)ethanol, TRC
Produktkod. 17912655
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912655 100 mg
17902085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI780300100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40150-92-3
Molekylformel C12 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Synonym 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
IUPAC-namn 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanol
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3
Formel vikt 178.1358