Läs mer
Alpha-(4-Piperidyl)benzhydrol, TRC
Produktkod. 30418201
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418201 1 g
30414012 50 mg
30416835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4819951G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-46-8
Molekylformel C18 H21 N O
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Synonym Diphenyl(piperidin-4-yl)methanol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. E (EP), Terfenadine Imp. I (EP), Azacyclonol, Pipradrol 4-Isomer
IUPAC-namn diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
LEDER OC(C1CCNCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azacyclonol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17,19-20H,11-14H2
Formel vikt 267.1623