Läs mer
Alpha Actinin 4 Antibody (93), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18607566 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18607566 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18607566 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308415APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alpha Actinin 4 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Alpha Actinin 4
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 93
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias actinin alpha4 isoform, actinin, alpha 4, ACTININ-4, alpha-actinin-4, DKFZp686K23158, F-actin cross-linking protein, focal segmental glomerulosclerosis 1, FSGS, FSGS1, Non-muscle alpha-actinin 4
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Alpha Actinin 4 protein (Uniprot: O43707)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus