Läs mer
alfa-aleuritsyra, TRC
Produktkod. 30316563
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30316563 100 g
1 options
Produktkod. 30316563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA525500100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aleuritic Acid
CAS 533-87-9
Molekylformel C16 H32 O5
Kvantitet 100 g
Synonym (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
LEDER OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn (9R,10S)-9,10,16-trihydroxyhexadekanoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 304.42
Formel vikt 304.225