missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha,Alpha,2,6-Tetrachloro-toluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-2,6-Tetrachlorotoluene |
| CAS | 81-19-6 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | alpha,alpha,2,6-Tetrachlorotoluene, Benzene','1,3-dichloro-2-(dichloromethyl)- (9CI','ACI), 1,3-Dichloro-2-(dichloromethyl)benzene (ACI), Toluene','α,α,2,6-tetrachloro- (7CI','8CI), 2,6,α,α-Tetrachlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzal chloride, 2,6-Dichlorobenzylidene chloride, NSC 79866, α,α,2,6-Tetrachlorotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H |
| LEDER | ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,3-dichloro-2-(dichloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.92 |
| Formel vikt | 227.9067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?