Läs mer
Alpha,Alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile, TRC
Produktkod. 30423960
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423960 100 mg
30412532 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30423960 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT300900100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93748-07-3
Molekylformel C12H15N
Molekylvikt (g/mol) 173.25
Synonym 2-(3,5-Dimethylphenyl)-2-methylpropionitrile
IUPAC-namn 2-(3,5-dimethylphenyl)-2-methylpropanenitrile
LEDER Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N/c1-9-5-10(2)7-11(6-9)12(3,4)8-13/h5-7H,1-4H3
Formel vikt 173.1204