Läs mer
alpha,alpha,alpha',5-Tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha',5-Tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120512-38-1 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-(1-Cyanoethyl)-5-methylphenyl)-2-methylpropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c1-10-5-12(11(2)8-15)7-13(6-10)14(3,4)9-16/h5-7,11H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C#N)c1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(1-cyanoethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.29 |
| Formel vikt | 212.131 |