Läs mer
alfa, alfa, alfa', alfa'-tetrabrom-o-xylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10072843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10072843 25 g 25g
10307120 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10072843 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137970250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13209-15-9 | C8H6Br4 | 421.75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13209-15-9
MDL-nummer MFCD00000131
InChI-nyckel LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
PubChem CID 83234
IUPAC-namn 1,2-bis(dibrommetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 114°C to 118°C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C8H6Br4
Linjär formel C6H4(CHBr2)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 05,367
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Molekylvikt (g/mol) 421.75
Formel vikt 421.75
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • a,a,a',a'-Tetrabromo-o-xylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.