Läs mer
alfa, alfa, alfa', alfa'-tetrabrom-o-xylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468086
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468086 50 g 50g
11478086 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14121.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13209-15-9 | C8H6Br4 | 421.752 g/mol
α,α ,α ',α '-Tetrabrom-o-xylen reagerar med 5endo,6endo-bis-klormetyl-norborn-2-en för att erhålla trans/cis-2,3-bis(klormetyl)-1,4-metano-1,2,3,4-tetrahydroantracen. Vidare är det involverat i framställningen av 1-(3-butenyl)-2-(deuteriometyl)bensen genom att reagera med allylmagnesiumbromid. Dessutom används det för att framställa exo-bensocyklobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metanoantracen genom att reagera med exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-metanobifenylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α ,α ,α′ ,α′ -Tetrabrom-o-xylen reagerar med 5endo,6endo-bis-klormetyl-norborn-2-en för att erhålla trans/cis-2,3-bis(klormetyl)-1,4-metano-1,2,3,4-tetrahydroantracen. Vidare är det involverat i framställningen av 1-(3-butenyl)-2-(deuteriometyl)bensen genom att reagera med allylmagnesiumbromid. Dessutom används det för att framställa exo-bensocyklobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-metanoantracen genom att reagera med exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-metanobifenylen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13209-15-9
Molekylformel C8H6Br4
Molekylvikt (g/mol) 421.752
MDL-nummer MFCD00000131
InChI-nyckel LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
PubChem CID 83234
IUPAC-namn 1,2-bis(dibrommetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Smältpunkt 114°C to 118°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2211698
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 421.75
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.