Läs mer
Alfa, Alfa, Alfa', Alfa'-Tetrametyl-5-(dibrommetyl)-1,3-bensendiacetonitril, TRC
Produktkod. 30409540
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409540 50 mg
30412572 25 mg
30425443 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29149550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1027160-12-8
Molekylformel C15 H16 Br2 N2
Molekylvikt (g/mol) 384.11
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
IUPAC-namn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(dibromometyl)fenyl]-2-metylpropannitril
LEDER CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
Formel vikt 381.968