missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha,Alpha,Alpha',Alpha'-Tetramethyl-5-methyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-methyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12 |
| CAS | 1185098-75-2 |
| Molekylformel | C15H6D12N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | α1,α1,α3,α3,5-Pentamethyl-1,3-benzenediacetonitrile-d12, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile)-d12, 2-[3-(Cyanodimethyl methyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropionitrile-d12, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene-d12, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3/i2D3,3D3,4D3,5D3 |
| LEDER | CC1=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC(C(C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.39 |
| Formel vikt | 238.2223 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?