Läs mer
alpha,alpha,alpha’,alpha’-Tetramethyl-5-methyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-(5-Methylbenzene-1,3-diyl)bis(2-methylpropanenitrile) |
| CAS | 120511-72-0 |
| Molekylformel | C15 H18 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile','α,α,α',α',5-pentamethyl-, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)di(2-methylpropionitrile), 2-[3-(Cyanodimethylmethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropionitrile, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3 |
| LEDER | Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-methylphenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.32 |
| Formel vikt | 226.147 |