Learn More
alfa, alfa, alfa-triklorotoluen 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30309565
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30309565 1 ml
1 options
Product Code. 30309565 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17787000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril