Läs mer
alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-D5 |
| CAS | 93232-45-2 |
| Molekylformel | C7 D5 Cl3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzene-d5, (trichloromethyl)- (9 CI), (Trichloromethyl)benzene-d5, α,α,α-Trichlorotoluene-d5, alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-d5, α,α,α-Trichlorotoluene-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trichloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.5044 |
| Formel vikt | 198.9771 g/mol |
| Visa mer |