Läs mer
alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-d5, CDN
Produktkod. 30328159
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328159 1 g
30320146 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328159 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65331G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-D5
CAS 93232-45-2
Molekylformel C7 D5 Cl3
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene-d5, (trichloromethyl)- (9 CI), (Trichloromethyl)benzene-d5, α,α,α-Trichlorotoluene-d5, alpha,alpha,alpha-Trichlorotoluene-d5, α,α,α-Trichlorotoluene-D5
InChI formel InChI=1 S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trichloromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 200.5044
Formel vikt 198.9771 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity