Läs mer
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10587933 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10587933 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10587933 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170350250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 329-01-1
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.12
MDL-nummer MFCD00002020
InChI-nyckel SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
IUPAC-namn 1-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.3360g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3C6H4NCO
Brytningsindex 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 187.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid