Läs mer
alfa, alfa, alfa-trifluorotoluen, 99+%
Produktkod. 10583301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10583301 500 mL Plastflaska 500ml
10723901 50 mL Plastflaska 50ml
10711614 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10583301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139775000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-08-8
Molekylformel C7H5F3
Molekylvikt (g/mol) 146.11
MDL-nummer MFCD00000372
InChI-nyckel GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC-namn trifluormetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α, α, α-Trifluorotoluene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -29°C
Färg Färglös
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 102°C
Flampunkt 12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CF3
Brytningsindex 1.4130 to 1.415
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 1113
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formel vikt 146.11
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • a,a,a-Trifluorotoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.