Läs mer
alfa, alfa, alfa-trifluorotoluen, 99+%
Produktkod. 10723901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723901 50 mL Plastflaska 50ml
10583301 500 mL Plastflaska 500ml
10711614 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139770500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.84 SEK
    237.65 SEK / 50ml
    Save 27.19 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-08-8
Molekylformel C7H5F3
Molekylvikt (g/mol) 146.11
MDL-nummer MFCD00000372
InChI-nyckel GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC-namn trifluormetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α, α, α-Trifluorotoluene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -29 °C
Färg Färglös
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 102 °C
Flampunkt 12 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CF3
Brytningsindex 1,4130 till 1,415
Kvantitet 50 mL
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 1113
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: kan brytas ner. Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel
Formel vikt 146.11
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromosulfuric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Potassium dichromate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.