Läs mer
Alfa, Alfa, Alfa-Trifluorotoluen, TRC
Produktkod. 30453612
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30453612 250 mL
1 options
Produktkod. 30453612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT793525250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Molekylformel C7 H5 F3
Kvantitet 250 mL
Synonym Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC-namn trifluormetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 146.11
Formel vikt 146.0343