Läs mer
alfa, alfa, alfa-Tris(hydroxymetyl)toluen, TRC
Produktkod. 30457294
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457294 10 g
30456491 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30457294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88491010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4704-99-8
Molekylformel C10 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Synonym 2-Hydroxymethyl-2-phenylpropane-1,3-diol, β,β-Bis(hydroxymethyl)-benzeneethanol
IUPAC-namn 2-(hydroxymetyl)-2-fenylpropan-1,3-diol
LEDER OCC(CO)(CO)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha-Tris(hydroxymethyl)toluene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12,8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11-13H,6-8H2
Formel vikt 182.0943