Läs mer
Alpha,Alpha-Bis[2-(dimethylamino)ethyl]-4-chlorophenylacetonitrile, TRC
Produktkod. 30003604
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003604 2.5 g
18062400 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4298002.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246816-57-8
Molekylformel C16 H24 Cl N3
Molekylvikt (g/mol) 293.83
Synonym Benzeneacetonitrile, 4-chloro-α,α-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP), 4-chloro-alpha,alpha-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-;
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile
LEDER CN(C)CCC(CCN(C)C)(C#N)c1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile
Kvantitet 2.5 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN3/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Formel vikt 293.1659
Procent renhet >95%