Läs mer
Alpha,Alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)-benzenemethanol (>75%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)benzenemethanol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(28,19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5/h6-17,25,28H,1-5H3 |
| Formel vikt | 375.2311 |