Läs mer
Alpha,Alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)-1-naphthalenemethanol (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)-1-naphthalenemethanol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33N3O/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(37,25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26/h5-23,34,37H,1-4H3 |
| Formel vikt | 487.2624 |