Läs mer
alpha,alpha'-Dibromo-p-xylene, 97%
Produktkod. 10520551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10520551 25 g Glasflaska 25g
10020810 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10520551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112940250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-24-5
Molekylformel C8H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 263.95
MDL-nummer MFCD00000182
InChI-nyckel RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
IUPAC-namn 1,4-bis(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α,α′-Dibromo-p-xylene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142.0°C to 147.0°C
Färg Vit till Beige
Densitet 2.0120g/mL, 2.012
Kokpunkt 245.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CH2Br)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 385
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble,hydrolyses
Formel vikt 263.95
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder and Coarse Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.