Läs mer
Alpha,Alpha'-Dichloro-o-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha'-Dichloro-o-xylene |
| CAS | 612-12-4 |
| Molekylformel | C8 H8 Cl2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | o-Xylene, alpha,alpha'-dichloro- (7CI,8CI), 1,2-Bis(chloromethyl)benzene, NSC 71934, o-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylene-alpha,alpha'-dichloride, o-Xylylene dichloride, 1,2-bis(chloromethyl)-Benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2 |
| LEDER | ClCc1ccccc1CCl |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(chloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.055 |
| Formel vikt | 174 |