Läs mer
alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane, 97%
Produktkod. 15499169
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499169 25 g 25g
15489169 5 g 5g
15409179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20445.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2051-90-3 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
α,α -Diklordifenylmetan är en nedbrytningsprodukt av polykloraromatiska insekticider som Dicofol (D436700) och DDT. Det används också som en katalysator för fotonedbrytning av plast. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α ,α -Diklordifenylmetan är en nedbrytningsprodukt av polykloraromatiska insekticider som Dicofol (D436700) och DDT. Det används också som en katalysator för fotonedbrytning av plast. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Löslig i vatten (reagerar), eter, bensen, etanol och toluen.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-90-3
Molekylformel C13H10Cl2
Molekylvikt (g/mol) 237.123
MDL-nummer MFCD00000811
InChI-nyckel OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
PubChem CID 16327
IUPAC-namn [diklor(fenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane
Densitet 1.242
Kokpunkt 180°C to 181°C (17 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.605
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Soluble in water (reacts),ether,benzene,ethanol,and toluene.
Formel vikt 237.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.