Läs mer
Alpha,Alpha-Dichlorodiphenylmethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Formel vikt | 236.016 |