Läs mer
alfa, alfa-difluorfenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 15423347
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423347 250 mg 250mg
11391949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26028.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 360-03-2 | C8H6F2O2 | 172,131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 360-03-2
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD00498146
InChI-nyckel PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 726153
IUPAC-namn 2,2-difluor-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 73 °C till 76 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 172.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.