Läs mer
Alpha,Alpha'-Dilaurin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha'-Dilaurin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-23-25(28)24-32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 456.3815 |