Läs mer
alfa,alfa-dimetylbensylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386999
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386999 1 g 1g
11396999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26845.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-32-0 | C9H13N | 135.21 g/mol
Agrokemiska intermediärer, färgämne Intermediär, farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Agrokemiska intermediärer, färgämne Intermediate, farmaceutiska Intermediate.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-32-0
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00134680
InChI-nyckel KDFDOINBXBEOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumylamine, alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 1-methyl-1-phenyl-ethylamine, 1-methyl-1-phenylethylamine, 2-phenyl-2-propanamine, alpha-aminoisopropylbenzene, benzenemethanamine, alpha,alpha-dimethyl, dimethyl-aminophenylmethane, cumyl amine, phenisopropyl amine
PubChem CID 68509
IUPAC-namn 2-fenylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha-Dimethylbenzylamine
Densitet 0.94
Kokpunkt 197°C
Flampunkt 72°C (162°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 135.21
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.