Läs mer
alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-Dimethylphenethylformamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c1-11(2,12-9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 177.1154 |
| Procent renhet | >95% |