Läs mer
alpha,alpha-Dimethylphenylacetic acid
Produktkod. 11393018
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11393018 2 g 2g
11383018 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11393018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032884.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 826-55-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
α,α -Dimetylfenylättiksyra används i syntesen av den aktiva farmaceutiska ingrediensen, fexofenadinhydroklorid, som används som antihistamin. Vidare fungerar det som farmaceutiska mellanprodukter och som kemiska mellanprodukter i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 826-55-1
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00014332
InChI-nyckel YYEROYLAYAVZNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-phenylpropionic acid, 2-phenylisobutyric acid, alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, unii-dr8huh2gyk, dimethylphenylacetic acid, dr8huh2gyk, 2-methyl-2-phenyl-propionic acid, hydratropic acid, .alpha.-methyl, benzeneacetic acid,.alpha.-dimethyl, propionic acid, 2-methyl-2-phenyl
PubChem CID 13222
IUPAC-namn 2-metyl-2-fenylpropansyra
LEDER CC(C)(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material alpha,alpha-Dimethylphenylacetic acid
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kokpunkt 146.5°C
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 164.21
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.