Läs mer
alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone, Mikromol™
Beskrivning
alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone |
| CAS | 956-89-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| LEDER | O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3,3-diphenyloxolan-2-one |
| Visa mer |