Läs mer
alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid Hydrochloride Salt (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 25178-38-5 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H |
| LEDER | Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.623 |
| Formel vikt | 203.035 |