Läs mer
(+/-)-alfa-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazolpropionsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480397
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480397 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15480397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64884.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74341-63-2 | C7H10N2O4 | 186.167 g/mol
Selektiv quisqualate-agonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-alpha-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid
CAS 74341-63-2
Färg Vitt
Molekylformel C7H10N2O4
MDL-nummer MFCD00213388
Kvantitet 10 mg
Synonym ampa, r,s-ampa, ampa pharmaceutical, alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, rs-ampa, +/--ampa, chembl13378, d,l-alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid, r,s-alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, 4-isoxazolepropanoic acid, alpha-amino-2,3-dihydro-5-methyl-3-oxo
Löslighetsinformation Soluble in warm water at 1mg/ml; Also soluble in 0;1M NaOH or 0;1M HCl at approximately 4mg/ml; Soluble in DMSO at 4mg/ml
InChI-nyckel UUDAMDVQRQNNHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=O)NO1)CC(C(=O)O)N
IUPAC-namn 2-amino-3-(5-metyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 186.167
PubChem CID 1221
ChEBI CHEBI:34018
Formel vikt 186.17
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.