Läs mer
Alpha-Amino-Beta-methyl-Beta-sulfino-1H-1,2,3-triazole-1-butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 248.0579 |