missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa-amino-beta-metylaminopropionsyra-d3 hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Amino-beta-methylaminopropionic Acid-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794713-10-2 |
| Molekylformel | C4H8D3ClN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(Methyl-d3-amino)-DL-alanine Monohydrochloride, 2-Amino-3-(methyl-d3-amino)-propionic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(trideuteriometylamino)propansyra; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.61 |
| Formel vikt | 157.0697 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?