Läs mer
alfa-amino-gamma-butyrolaktonhydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11300496 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11300496 2.5 g Glasflaska 2.5g
10786121 10 g Glasflaska 10g
10475305 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11300496 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103290025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6305-38-0 | C4H7NO2·BrH | 182.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6305-38-0
Molekylformel C4H7NO2·BrH
Molekylvikt (g/mol) 182.02
MDL-nummer MFCD00012723
InChI-nyckel MKLNTBLOABOJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 3-aminooxolan-2-one hydrobromide, hsls hydrobromide, 3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, 2-amino-4-butyrolactone, 2 3h-furanone, hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 2 3h-furanone,3-aminodihydro-, hydrobromide 1:1, hydrobromide alpha-amino-gamma-butyrolactone, l-homoserine lactone hbr
PubChem CID 73508
IUPAC-namn 3-aminooxolan-2-on;hydrobromid
LEDER C1COC(=O)C1N.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 221.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Formel vikt 182.02
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.