Läs mer
Alpha-Aminoacetophenone (Mixed Salt, >85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alpha-Aminoacetophenone |
| CAS | 5468-37-1 |
| Molekylformel | C8H9NO . xHCl . xHBr |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Amino-1-phenyl-1-ethanone, 2-Amino-1-phenylethanone, 2-Aminoacetophenone, Phenacylamine, α-Aminoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H |
| LEDER | Cl.NCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-1-phenylethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.62 |