Läs mer
alpha-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Aminocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 2756-85-6 |
| Molekylformel | C7 H13 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid, 1-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, Homocycloleucine, NSC 9059 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c8-7(6(9)10)4-2-1-3-5-7/h1-5,8H2,(H,9,10) |
| LEDER | NC1(CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.184 |
| Formel vikt | 143.095 |