Läs mer
alfa-amylcinnamylalkohol 2000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311643
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311643 1 ml
1 options
Produktkod. 30311643 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10246200AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Analyt- eller komponentnamn alpha-Amylcinnamyl alcohol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H20 O
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
LEDER CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
IUPAC-namn (2E)-2-benzylideneheptan-1-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 204.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 204,1514 g/mol