Läs mer
Alpha-Amyrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Amyrin |
| CAS | 638-95-9 |
| Molekylformel | C30 H50 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3β)-Urs-12-en-3-ol, 3β-Hydroxyurs-12-ene, α-Amirin, α-Amyrin |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-19-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(27)20(19)2)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h9,19-20,22-25,31H,10-18H2,1-8H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27-,28+,29-,30-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C |
| IUPAC-namn | (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octamethyl-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14,14a-tetradecahydro-1H-picen-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.72 |
| Formel vikt | 426.3862 |