Läs mer
alfa-angelikalakton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321977 5 g 5g
11331977 25 g 25g
11341977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07602.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-12-8 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
alfa-Angelicalactone fungerar som kemopreventivt medel mot cancer. Det används i syntesen av glutation och aktiviteten av glutation-S-transferas och UDP-glukunonosyltransferas avgiftningsenzymer i matstrupe, mage, tarm och lever. Det används i munvårdsformuleringar för att avrunda minttoner och i kaffesmaker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar alfa
-Angelicalactone fungerar som kemopreventivt medel mot cancer. Det används i syntesen av glutation och aktiviteten av glutation-S-transferas och UDP-glukunonosyltransferas avgiftningsenzymer i matstrupe, mage, tarm och lever. Det används i munvårdsformuleringar för att avrunda minttoner och i kaffesmaker.
Löslighet Löslig i
vatten (5g/100mL) och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-12-8
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.10
MDL-nummer MFCD00005375
InChI-nyckel QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-angelica lactone, alpha-angelicalactone, 5-methyl-2 3h-furanone, 5-methylfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 5-methyl, 4-hydroxypent-3-enoic acid lactone, delta 2-angelica lactone, 4-hydroxy-3-pentenoic acid gamma-lactone, gamma-methyl-beta,gamma-crotonolactone, .alpha.-angelica lactone
PubChem CID 11559
ChEBI CHEBI:36433
IUPAC-namn 5-metyl-3H-furan-2-on
LEDER CC1=CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Angelicalactone
Smältpunkt 17°C to 18°C
Densitet 1.093
Kokpunkt 53°C to 54°C (10 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
Beilstein 108394
Merck Index 14,647
Löslighetsinformation Soluble in water (5g/100mL) and alcohol.
Formel vikt 98.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.