Läs mer
Thermo Scientific Chemicals alfa-Apo-oxytetracyklin, ''kan användas som sekundär standard''
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
• Alfa-Apo-oxytetracyklin är en nedbrytningsprodukt av oxytetracyklin. När denna nedbrytning inträffar genereras två isomerer,β - ochα -apo-oxytetracyklin
Ansökningar
• Alfa-Apo-oxytetracyklinförening uppvisar antibiotisk aktivitet
• Det främjar hämningen av tillväxten av aeroba slambakterier, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus, såväl som tetracyklinresistenta stammar av E. coli
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | α-Apo-oxytetracycline |
| Namnnotering | (can be used as secondary standard) |
| CAS | 18695-01-7 |
| Smältpunkt | 200.0°C |
| Färg | Kaki |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 80% min. (as is,calculated) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C22H22N2O8 |
| MDL-nummer | MFCD00062827 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- alfa-Apo-oxytetracycline
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.